Learn More
Pyrex™ Llave del aspirador de vidrio borosilicatado con cono esmerilado
Código de producto. 11387884
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
53 mm
95 mm
Incluye:
Llave de paso de PTFE Rotaflo™
Llave de vidrio tradicional
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye unitSize
11387884 53 mm Llave de paso de PTFE Rotaflo™ cada uno
11337894 95 mm Llave de vidrio tradicional cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11387884 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1568/04M
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se inserta en el conector lateral de vidrio esmerilado de un frasco de aspirador. La llave de paso para aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con cono esmerilado proporciona un sellado a prueba de fugas.
Se inserta en el conector lateral de vidrio esmerilado de un frasco de aspirador. La llave de paso para aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con cono esmerilado proporciona un sellado a prueba de fugas.
  • Para su uso con frascos aspiradores 1541 y 1569
  • Tamaño de cono: 29/32
  • Tipo 1568/04M con llave de PTFE Rotaflo™, que es químicamente inerte y no requiere lubricación
  • Tipo 1571/02M con llave de vidrio tradicional
>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Llave de paso de aspirador
Calibre de tapón 3 mm
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 53 mm
Para utilizar con (equipo) Frascos aspiradores 1541 y 1569
Incluye Llave de paso de PTFE Rotaflo™