Learn More
Pyrex™ Llave del aspirador de vidrio borosilicatado con cono esmerilado
Código de producto. 11337894
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
53 mm
95 mm
Incluye:
Llave de paso de PTFE Rotaflo™
Llave de vidrio tradicional
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye Tamaño de la unidad
11337894 95 mm Llave de vidrio tradicional cada uno
11387884 53 mm Llave de paso de PTFE Rotaflo™ cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11337894 Proveedor Pyrex™ N.º de proveedor 1571/02M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.84€
    74.00€ / paquete de 1
    Ahorro 12.84€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Se inserta en el conector lateral de vidrio esmerilado de un frasco de aspirador. La llave de paso para aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con cono esmerilado proporciona un sellado a prueba de fugas.
Se inserta en el conector lateral de vidrio esmerilado de un frasco de aspirador. La llave de paso para aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con cono esmerilado proporciona un sellado a prueba de fugas.
  • Para su uso con frascos aspiradores 1541 y 1569
  • Tamaño de cono: 29/32
  • Tipo 1568/04M con llave de PTFE Rotaflo™, que es químicamente inerte y no requiere lubricación
  • Tipo 1571/02M con llave de vidrio tradicional
>
Especificaciones
Tipo Llave de paso de aspirador
Calibre de tapón 4 mm
Material Vidrio de borosilicato
Longitud (métrico) 95 mm
Para utilizar con (equipo) Frascos aspiradores 1541 y 1569
Incluye Llave de vidrio tradicional