Learn More
Frascos aspiradores Pyrex™, grandes
Código de producto. 12433451
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
20 L
5000 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico):
100 mm
127 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior del cuello (métrico) Tamaño de la unidad
12433451 20 L 160 mm cada uno
10195034 5000 ml 100 mm cada uno
11975809 10.000 mL 127 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12433451 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1565/22M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para el almacenamiento de agua destilada
  • Wide neck with simple glass cover
  • Supplied with plastic connector and rubber/PTFE sealing ring
  • Accepts either stopcock GP6/10W or glass tubing of 14mm O.D.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 L
Diámetro exterior del cuello (métrico) 160 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal for storage of distilled water etc
Incluye Lid, Plastic connector and Rubber/PTFE sealing ring
Material Vidrio de borosilicato
Boca Ancha
Altura (métrico) 500 mm
Diámetro (métrico) 300 mm
Tipo de producto Frasco de aspiración