Learn More
Frascos aspiradores Pyrex™, grandes
Código de producto. 10195034
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10.000 mL
20 L
5000 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico):
100 mm
127 mm
160 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior del cuello (métrico) unitSize
10195034 5000 ml 100 mm cada uno
12433451 20 L 160 mm cada uno
11975809 10.000 mL 127 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10195034 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1565/16M
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Ideal para el almacenamiento de agua destilada
  • Cuello ancho con tapa de vidrio sencilla
  • Se suministran con conector de plástico y anillo de sellado de caucho/PTFE
  • Aceptan llave de paso GP6/10W o tubos de vidrio de 14 mm de diámetro externo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5000 ml
Diámetro exterior del cuello (métrico) 100 mm
Para utilizar con (aplicación) Para el almacenamiento de agua destilada, etc.
Incluye Tapa, conector de plástico y anillo de sellado de caucho/PTFE
Altura con tapón (métrico) 320 mm
Material Vidrio de borosilicato
Boca Ancha
Altura (métrico) 320 mm
Tipo de producto Frasco de aspiración
Diámetro (métrico) 200 mm