Learn More
Frasco aspirador de vidrio de borosilicato Pyrex™ con toma lateral para tubos
Código de producto. 13471829
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
13471829 500 ml paquete de 10
10355140 1000 ml paquete de 5
11317884 1000 ml cada uno
11307884 500 ml cada uno
10599530 250 ml paquete de 10
10191250 2000 ml paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 13471829 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1531/08D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    579.60€
    492.33€ / paquete de 10
    Ahorro 87.27€
    15% Descuento
En stock
Almacene y descargue una gran variedad de líquidos con este frasco aspirador resistente. Los frascos aspiradores Pyrex™ con tomas laterales para tubos son útiles como recipientes de administración o almacenamiento para una amplia gama de soluciones. Estos frascos cuentan con sólidos cuellos con bordes de alta resistencia.
  • Vía lateral tubular para la fijación de tubos flexibles de 9 mm de calibre
  • Cuello Unground para admitir tapones de caucho
  • Resiste la esterilización repetida (húmedo o seco)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 23 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 163 mm
Diámetro (métrico) 89 mm
Tipo de producto Frasco de aspiración