Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado y tapón
Código de producto. 11327894
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
2000 ml
20 000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11327894 20 000 ml cada uno
11317894 10000 ml cada uno
12539965 2000 ml paquete de 2
11307894 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11327894 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1569/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    563.85€
    477.87€ / paquete de 1
    Ahorro 85.98€
    15% Descuento
En stock
Cuello esmerilado y con tapón de vidrio incluido
  • Conforme a ISO 4796
  • Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
  • Cuello esmerilado
  • Se suministra con tapón de vidrio
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 60 mm
Incluye Tapón de vidrio
Material Vidrio de borosilicato
Número de tapón 60/46
Altura (métrico) 508 mm
Diámetro (métrico) 288 mm
Tipo de producto Frasco de aspiración