Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado
Código de producto. 11377884
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10000 ml
2000 mL
20 000 ml
5000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11377884 20 000 ml cada uno
11357884 10000 ml cada uno
13421909 2000 mL paquete de 5
11347884 5000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11377884 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 1541/22D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    590.00€
    434.67€ / paquete de 1
    Ahorro 155.33€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-02-2027
Fabricados con vidrio de borosilicato
  • Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
  • Cuello con parte superior Unground para admitir tapones de caucho
Compliance
ISO 4796
Especificaciones
Capacidad (métrico) 20 000 ml
Diámetro interior del cuello (métrico) 59 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 492 mm
Diámetro (métrico) 288 mm
Tipo de producto Frasco de aspiración