Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado
Description
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
- Cuello con parte superior Unground para admitir tapones de caucho
Compliance
ISO 4796
Specifications
Specifications
| Capacidad (métrico) | 10000 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 59 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 398 mm |
| Diámetro (métrico) | 227 mm |
| Tipo de producto | Frasco de aspiración |