Learn More
Frasco aspirador Pyrex™ con toma lateral de vidrio esmerilado
Descripción
Fabricados con vidrio de borosilicato
- Toma lateral esmerilada (tamaño 29/32) para aceptar conjuntos de llave de paso
- Cuello con parte superior Unground para admitir tapones de caucho
Compliance
ISO 4796
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 5000 ml |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 44 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 318 mm |
| Tipo de producto | Frasco de aspiración |
| Diámetro (métrico) | 181 mm |