Learn More
Matraz aforado certificado de clase A de vidrio de borosilicato ámbar Pyrex™
Código de producto. 11393654
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Tamaño del tapón:
10/19
12/2
14/23
19/16
24/29
29/32
Tolerancia:
± 0,02 mL
± 0,05 mL
± 0,1 mL
± 0,2 mL
±0,03 mL
±0,08 ml
±0,12 ml
±0,3 mL
±0,5 ml
Altura (métrico):
70 mm
90 mm
110 mm
140 mm
170 mm
210 mm
220 mm
260 mm
300 mm
370 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
paquete de 5
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tolerancia Altura (métrico) unitSize
11393654 50 ml 12/2 ± 0,05 mL 140 mm paquete de 5
11303664 100 ml 14/23 ±0,08 ml 170 mm paquete de 5
11343664 1000 ml 24/29 ±0,3 mL 300 mm paquete de 2
11373654 10 ml 10/19 ± 0,02 mL 90 mm paquete de 5
11353664 2000 ml 29/32 ±0,5 ml 370 mm cada uno
11313664 200 ml 14/23 ± 0,1 mL 210 mm paquete de 5
11383654 25 ml 10/19 ±0,03 mL 110 mm paquete de 5
11323664 250 ml 14/23 ±0,12 ml 220 mm paquete de 2
11333664 500 ml 19/16 ± 0,2 mL 260 mm paquete de 2
11363654 5 ml 10/19 ± 0,02 mL 70 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11393654 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3152/10AWC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con vidrio de borosilicato con un revestimiento ámbar en las superficies exteriores para facilitar el uso con soluciones sensibles a la luz
  • Calibrado según las tolerancias requeridas por la Farmacopea Estadounidense (USP), que son más estrictas que las de las normas ISO/DIN
  • Grabado con número de serie individual
  • Se suministra con certificado de calibración trazable según las normas nacionales
  • Conformidad con certificación «H»‘’
  • Tapón de polietileno
  • Inscripciones de esmalte blanco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 1042, DIN 12664, USP, ISO/DIN, Conformidad in.Hin. certificada
Material del cierre Polietileno
Color Ámbar
Descripción Inscripciones de esmalte blanco
Capacidad (métrico) 50 ml
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 140 mm
Tolerancia ± 0,05 mL
Graduated Sí
Clase A
Tamaño del tapón 12/2