Learn More
Corning™ PYREX™ Pipetas serológicas de vidrio desechables a granel, TD, no estériles, sin tapa
Código de producto. 11912298 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
Graduaciones:
< 0,01/ml
0,1 ml
Graduaciones negativas:
0,2 ml
1 ml
2 ml
Tamaño de la unidad:
720 PCS
960 PCS
paquete de 1000
paquete de 120
paquete de 175
paquete de 240
paquete de 700
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones Graduaciones negativas unitSize
11912298 2 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 175
10098512 2 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 700
11922298 5 ml 0,1 ml 1 ml paquete de 240
10252513 5 ml 0,1 ml 1 ml 960 PCS
11996978 1 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 1000
10323473 1 ml < 0,01/ml 0,2 ml paquete de 1000
11932298 10 ml 0,1 ml 2 ml paquete de 120
10058662 10 ml 0,1 ml 2 ml 720 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11912298 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 70792N
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Calibrado para entregar (TD) con reventón. Corning™ Pyrex™ Las pipetas serológicas de vidrio desechables a granel ofrecen puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y sencillo.
Estas pipetas de vidrio desechables están calibradas para administración con soplado y presentan puntas largas, delgadas y cónicas para que el pipeteo sea más rápido y fácil. Todos las pipetas tienen graduaciones negativas y puntas pulidas al fuego para caudales uniformes y sin rebabas. No estériles, sin tapón, envasadas a granel Referencia: ASTM E-714.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Calibrado Sí
Certificaciones/conformidad ASTM E714
Material De vidrio
Graduado Sí
Graduaciones < 0,01/ml
Longitud (imperial) 11,41 in
Graduaciones negativas 0,2 ml
Estilo de punta Redondo
Tipo de empaquetado A granel
Volumen (imperial) 0,06 oz
Volumen (métrico) 2 ml
Tipo Pipeta serológica
Desechables Un solo uso