Learn More
Pyrex™ Embudo de filtro Büchner de vidrio de 60 mm de diámetro
Descripción
Fabricado con materiales resistentes a los productos químicos. Pyrex™ vidrio de borosilicato. Pyrex™ El embudo de filtro Büchner de vidrio de 60 mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también construido con Pyrex™ vaso. Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
- Gama completa de embudos de filtración Büchner con discos de vidrio sinterizado integral
- Cuerpo de disco y embudo fabricados en material resistente a productos químicos. Pyrex™ vaso
- Para una filtración cómoda de soluciones - no se necesita papel de filtro - altamente resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, incluyendo amoníaco y ácido sulfúrico concentrado
- Selección de diámetros de disco y porosidades
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Diámetro del tubo (métrico) | 13 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Altura (métrico) | 180 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la filtración práctica de soluciones |
| Diámetro del disco (métrico) | 60 mm |
| Incluye | Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado |
| Longitud del tubo (métrico) | 100 mm |
| Porosidad | 1 |
| Tamaño de poro | De 100 a 160 μm |
| Mostrar más |