Learn More
Pyrex™ Embudo de filtro Büchner de vidrio de 60 mm de diámetro
Código de producto. 11981025
Change view
Click to view available options
Porosidad:
0
1
2
3
4
5
Tamaño de poro:
De 1,0 a 1,6 μm
De 10 a 16 μm
De 100 a 160 μm
De 16 a 40 μm
De 160 a 250 μm
De 40 a 100 μm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad Tamaño de poro unitSize
11981025 3 De 16 a 40 μm paquete de 5
12613222 1 De 100 a 160 μm paquete de 5
11317994 2 De 40 a 100 μm 5 PCS
11900955 0 De 160 a 250 μm paquete de 5
12643222 4 De 10 a 16 μm paquete de 5
15567710 5 De 1,0 a 1,6 μm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11981025 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3700/06
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales resistentes a los productos químicos. Pyrex™ vidrio de borosilicato. Pyrex™ El embudo de filtro Büchner de vidrio de 60 mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también construido con Pyrex™ vaso. Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
  • Gama completa de embudos de filtración Büchner con discos de vidrio sinterizado integral
  • Cuerpo de disco y embudo fabricados en material resistente a productos químicos. Pyrex™ vaso
  • Para una filtración cómoda de soluciones - no se necesita papel de filtro - altamente resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, incluyendo amoníaco y ácido sulfúrico concentrado
  • Selección de diámetros de disco y porosidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 125 ml
Diámetro del tubo (métrico) 13 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 180 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la filtración práctica de soluciones
Diámetro del disco (métrico) 60 mm
Incluye Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado
Longitud del tubo (métrico) 100 mm
Porosidad 3
Tamaño de poro De 16 a 40 μm
Tipo de producto Embudo Büchner