Learn More
Pyrex™ Embudo de filtro Büchner de vidrio de 40 mm de diámetro
Código de producto. 12673212
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
0
1
2
3
4
Tamaño de poro:
De 10 a 16 μm
De 100 a 160 μm
De 160 a 250 μm
De 40 a 100 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Porosidad Tamaño de poro unitSize
12673212 1 De 100 a 160 μm paquete de 5
12683212 2 De 40 a 100 μm paquete de 5
11991548 3 De 10 a 16 μm paquete de 5
12603222 4 De 10 a 16 μm paquete de 5
12692132 0 De 160 a 250 μm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 12673212 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 3630/02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado con materiales resistentes a los productos químicos. Pyrex™ vidrio de borosilicato. Pyrex™ El embudo de filtro Büchner de vidrio de 40 mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también construido con Pyrex™ vaso. Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
  • Gama completa de embudos de filtración Büchner con discos de vidrio sinterizado integral
  • Cuerpo de disco y embudo fabricados en material resistente a productos químicos. Pyrex™ vaso
  • Para una filtración cómoda de soluciones - no se necesita papel de filtro - altamente resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, incluyendo amoníaco y ácido sulfúrico concentrado
  • Selección de diámetros de disco y porosidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 50 ml
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 170 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la filtración práctica de soluciones
Diámetro del disco (métrico) 40 mm
Incluye Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado
Longitud del tubo (métrico) 100 mm
Porosidad 1
Tamaño de poro De 100 a 160 μm
Tipo de producto Embudo Büchner