Learn More
Pyrex™ Embudo de filtro Büchner de vidrio de 30 mm de diámetro
Código de producto. 11971025
Cambiar vista
Click to view available options
Porosidad:
1
2
3
4
5
Tamaño de poro:
De 1,0 a 1,6 μm
De 10 a 16 μm
De 100 a 160 μm
De 16 a 40 μm
De 40 a 100 μm
Unit Size:
paquete de 20
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Porosidad Tamaño de poro unitSize
11971025 3 De 16 a 40 μm paquete de 5
12633212 1 De 100 a 160 μm paquete de 5
12643212 2 De 40 a 100 μm paquete de 5
11981548 4 De 10 a 16 μm paquete de 5
15537710 5 De 1,0 a 1,6 μm paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11971025 Supplier Pyrex Supplier No. 3620/06
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabricado con materiales resistentes a los productos químicos. Pyrex™ vidrio de borosilicato. Pyrex™ El embudo de filtro Büchner de vidrio de 30 mm incluye un disco de vidrio sinterizado integral también construido con Pyrex™ vaso. Alta resistencia a la mayoría de los agentes corrosivos y no necesita papeles de filtro.
  • Gama completa de embudos de filtración Büchner con discos de vidrio sinterizado integral
  • Cuerpo de disco y embudo fabricados en material resistente a productos químicos. Pyrex™ vaso
  • Para una filtración cómoda de soluciones - no se necesita papel de filtro - altamente resistente a la mayoría de los reactivos corrosivos, incluyendo amoníaco y ácido sulfúrico concentrado
  • Selección de diámetros de disco y porosidades
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad (métrico) 35 ml
Diámetro del tubo (métrico) 8 mm
Material Vidrio de borosilicato
Altura (métrico) 160 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la filtración práctica de soluciones
Diámetro del disco (métrico) 30 mm
Incluye Disco de vidrio sinterizado de placa de filtro integrado
Longitud del tubo (métrico) 100 mm
Porosidad 3
Tamaño de poro De 16 a 40 μm
Tipo de producto Embudo Büchner