Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados Berzelius de perfil alto Pyrex™ 1060
Código de producto. 11820080 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
300 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11820080 300 ml paquete de 12
1 options
Código de producto. 11820080 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3451303
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los vasos de precipitados altos disponen de una boquilla para facilitar el vertido. Los vasos de precipitados están graduados para indicar su contenido aproximado
  • Berzelius.
  • Perfil alto.
  • Graduados.
  • Con boquilla.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 2 pulg
Diámetro exterior (métrico) 6,0325cm
Capacidad (métrico) 300 ml
Material Vidrio
Intervalo de graduación 25 ml-250 ml
Altura exterior (imperial) 4 pulg
Altura exterior (métrico) 11,7475cm
Cantidad 12/paq.
Temperatura máx. de funcionamiento (imperial) 446 °F
Tipo Vaso de precipitados de perfil alto marca 1060 Berzelius
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Graduated Sí