Learn More
Extracto de piretru (grado técnico), TRC
Código de producto. 17971485
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17971485 5 mg 5 miligramos
17981185 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17971485 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9912485MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8003-34-7
Fórmula molecular C43H56O8
Sinónimo Pyrethrins, Pyrethrins and Pyrethroids, Biopiren plus, Chrysanthemates pyrethrins and pyrethroids, Diatect, Firmotox, Goldgeist forte, Nettafid, Parexan, Piresan, Pyganic, Pyganic MUP 20, Pyre-sin Plus, Pyrellin, Pyrethrine, Pyrethrines, Pyrethrins and Pyrethroids, chrysanthemates, Pyrethrins and Pyrethroids, esters, Pyrethrins, chrysanthemates, Pyrethro Vioryl 5SC, Pyrethrum, Pyrethrum (insecticide), Pyrethrum FS, Pyrevert, Pyrocide 50, Spruzit, Take Down, Take Down Garden Spray
SMILES C/C(C)=C/C1C(C)(C)[C@@H]1C(O[C@@H]2C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C2)=O)=O.C/C(C([CH3]=O)=O)=C\C3C(C)(C)[C@@H]3C(OC4C(C)=C(C/C=C/C=C)C(C4)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrethrins
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5.C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6;1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3;7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8+,13-11+;9-8+/t16?,18?,19-;16?,18-,19-/m00/s1