Learn More
Piretrina 2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrethrin II |
| CAS | 121-29-9 |
| Fórmula molecular | C22 H28 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic acid','3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-','(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadien-1-yl-2-cyclopenten-1-yl ester','(1R,3R)-, Cyclopropanecarboxylic acid','3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl]-2,2-dimethyl-','(1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadienyl-2-cyclopenten-1-yl ester','(1R,3R)- (9CI), Pyrethrin II (6CI), (+)-Pyrethronyl (+)-pyrethrate, Biospray S, Pyrethrin, Pyrethrin 2, Pyrethrum mist |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C22H28O5/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8-,13-11+/t16-,18+,19+/m1/s1 |
| SMILES | COC(=O)\C(=C\[C@@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(=C2C)C\C=C/C=C)C1(C)C)\C |
| Nombre IUPAC | (1R,3R)-3-[(E)-3-metoxi-2-metil-3-oxoprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato de [(1S)-2-metil-4-oxo-3-[(2Z)-penta-2,4-dienil]ciclopent-2-en-1-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 372.45 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 372.1937 |