Learn More
Pirethrina 2 (~30%, grado técnico, contiene piretina 1), TRC
Código de producto. 18063630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063630 10 g 10 g
17969629 1 g 1 g
18041330 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18063630 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99124010G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-29-9
Fórmula molecular C22 H28 O5
Peso molecular (g/mol) 372.45
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propen-1-yl]-2,2-dimethyl-, (1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadien-1-yl-2-cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)-, Cyclopropanecarboxylic acid, 3-[(1E)-3-methoxy-2-methyl-3-oxo-1-propenyl]-2,2-dimethyl-, (1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadienyl-2-cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)- (9CI), Pyrethrin II (6CI), (+)-Pyrethronyl (+)-pyrethrate, Biospray S, Pyrethrin, Pyrethrin 2, Pyrethrum mist
Nombre IUPAC [(1S)-2-metil-4-oxo-3-[(2Z)-penta-2,4-dienil]ciclopent-2-en-1-il] (1R,3R)-3-[(E)-3-metoxi-2-metil-3-oxopprop-1-enilo]-2,2-dimetilciclopropano-1-carboxilato
SMILES COC(=O)\C(=C\[C@@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(=C2C)C\C=C/C=C)C1(C)C)\C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrethrin II
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28O5/c1-7-8-9-10-15-14(3)18(12-17(15)23)27-21(25)19-16(22(19,4)5)11-13(2)20(24)26-6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8-,13-11+/t16-,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.1937