Learn More
Piretrina 1, TRC
Código de producto. 18023330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18023330 5 mg 5 miligramos
18003540 10 mg 10 miligramos
18002730 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18023330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9912455MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-21-1
Fórmula molecular C21 H28 O3
Peso molecular (g/mol) 328.45
Sinónimo Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, (1S)-2-methyl-4-oxo-3-(2Z)-2,4-pentadienyl-2-cyclopenten-1-yl ester, (1R,3R)- (9CI), Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, 2-methyl-4-oxo-3-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-yl ester, [1R-[1α[S*(Z)],3β]]-, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)-, ester with 4-hydroxy-3-methyl-2-(2,4-pentadienyl)-2-cyclopenten-1-one (8CI), Pyrethrin 1 (6CI), (+)-Pyrethronyl (+)-trans-chrysanthemate, Pyrethrin 1Chrysanthemummonocarboxylic acid pyrethrolone ester, Pyrethrin A, Pyrethrin I
Nombre IUPAC [(1S)-2-metil-4-oxo-3-[(2Z)-penta-2,4-dienil]ciclopent-2-en-1-il] (1R,3R)-2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato
SMILES CC(=C[C@@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H]2CC(=O)C(=C2C)C\C=C/C=C)C1(C)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrethrin 1
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28O3/c1-7-8-9-10-15-14(4)18(12-17(15)22)24-20(23)19-16(11-13(2)3)21(19,5)6/h7-9,11,16,18-19H,1,10,12H2,2-6H3/b9-8-/t16-,18+,19+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.2038