Learn More
Pyrene, TRC
Código de producto. 30136958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136958 10 g 10 g
30136669 25 g 25 g
18000430 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84900010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-00-0
Fórmula molecular C16 H10
Peso molecular (g/mol) 202.25
Sinónimo Pyrene, Benzo[def]phenanthrene, NSC 17534, NSC 66449
Nombre IUPAC pireno
SMILES c1cc2ccc3cccc4ccc(c1)c2c34
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.0783
Porcentaje de pureza >95%