Learn More
Pireno-d10, TRC
Código de producto. 30419051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
30419051 1 g 1 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30419051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8490021G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrene-d10
CAS 1718-52-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 2H10
Cantidad 1 g
Sinónimo Pyrene-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-d10, Pyrene-d10 (7CI,8CI,9CI), Perdeuteriopyrene, [10-2H]Pyrene, [2H10]Pyrene, Pyrene D10
Fórmula InChI InChI=1S/C16H10/c1-3-11-7-9-13-5-2-6-14-10-8-12(4-1)15(11)16(13)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
SMILES [2H]c1c([2H])c2c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c(c1[2H])c2c34
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10-decadeuteripireno
Peso molecular (g/mol) 212.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.141
Porcentaje de pureza >95