Learn More
Pireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318015
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318015 25 g 25 g
11328015 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11318015 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08162.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202.256 g/mol
Pyrene and its derivatives are used commercially to make dyes and dye precursors, for example pyranine and naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid. It is used as a probe to determine solvent environments and fluorescence spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El pireno y sus derivados se utilizan comercialmente para fabricar colorantes y precursores de colorantes; por ejemplo, la piranina y el ácido naftaleno-1,4,5,8-tetracarboxílico. Se utiliza como sonda para determinar entornos de disolventes y en la espectroscopia de fluorescencia.
Solubilidad
Soluble en tolueno. Insoluble en agua.
Notas
Los materiales incompatibles son los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-00-0
Fórmula molecular C16H10
Peso molecular (g/mol) 202.256
Número MDL MFCD00004136
Clave InChI BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
Nombre IUPAC pireno
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrene
Punto de fusión 148°C to 152°C
Densidad 1.271
Punto de ebullición 393°C
Temperatura de inflamación 208°C (406°F)
Cantidad 25 g
Beilstein 1307225
Índice Merck 14,7963
Información de solubilidad Soluble in toluene. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.26
Porcentaje de pureza 98%