Learn More
Pireno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10673132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10673132 25 g Frasco de vidrio 25 g
10245101 100 g Frasco de vidrio 100 g
10465755 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10673132 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 180830250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.30€
    32.65€ / 25 g
    Ahorro 3.65€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 129-00-0 | C16H10 | 202.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 129-00-0
Fórmula molecular C16H10
Peso molecular (g/mol) 202.25
Número MDL MFCD00004136
Clave InChI BBEAQIROQSPTKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzo def phenanthrene, pyren, beta-pyrene, .beta.-pyrene, pyren german, unii-9e0t7wfw93, ccris 1256, pyrene def phenanthrene, coal tar pitch volatiles:pyrene
PubChem CID 31423
ChEBI CHEBI:39106
Nombre IUPAC pireno
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=CC=CC(=C43)C=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrene
Punto de fusión 148°C to 152°C
Color Verde amarillento a amarillo
Punto de ebullición 393°C
Temperatura de inflamación 210°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Beilstein 05,693
Fieser 04,414
Índice Merck 15,8074
Información de solubilidad Solubility in water: almost insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol,ether,benzene and toluene,slightly soluble in carbon tetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Cristales o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.