Learn More
PIRENE-4,5-QUINONA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrene-4,5-quinone |
| CAS | 6217-22-7 |
| Fórmula molecular | C16 H8 O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4,5-Pyrenedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H8O2/c17-15-11-5-1-3-9-7-8-10-4-2-6-12(16(15)18)14(10)13(9)11/h1-8H |
| SMILES | O=C1C(=O)c2cccc3ccc4cccc1c4c23 |
| Nombre IUPAC | pireno-4,5-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.233 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.052 |