Learn More
Pirazosulfurón-etilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazosulfuron-ethyl |
| CAS | 93697-74-6 |
| Fórmula molecular | C14 H18 N6 O7 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Agreen, Ethyl 5-(4,6-dimethoxy pyrimidine-2-ylcarbamoylsulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate, Ethyl-5-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-ylcarbamoyl sulfamoyl)-1-methylpyrazole-4-carboxylate, Pyrazosulfuron-ethyl, Sirius, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid','5-[[[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]amino]sulfonyl]-1-methyl-','ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N6O7S/c1-5-27-12(21)8-7-15-20(2)11(8)28(23,24)19-14(22)18-13-16-9(25-3)6-10(17-13)26-4/h6-7H,5H2,1-4H3,(H2,16,17,18,19,22) |
| SMILES | CCOC(=O)c1cnn(C)c1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)cc(OC)n2 |
| Nombre IUPAC | 5-[(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)carbamoilsulfamoil]-1-metilpirazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 414.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.0958 |