Learn More
Ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-5-carboxílico, TRC
Código de producto. 30422149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30422149 250 mg 250 miligramos
30416720 25 mg -
30413926 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP846535250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1086375-50-9
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.13
Nombre IUPAC ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)c1ccn2nccc2n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic Acid
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5N3O2/c11-7(12)5-2-4-10-6(9-5)1-3-8-10/h1-4H,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.0382