Learn More
Ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10220270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10220270 1 g Frasco de vidrio 1 g
10078289 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10220270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 432720010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1086375-50-9 | C7H5N3O2 | 163.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1086375-50-9
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.14
Número MDL MFCD09414725
Clave InChI SBDWLDBGGVPVAR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyrimidine-5-carboxylic acid, pyrazolo 1?5-a pyrimidine-5-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-5-carboxylic acid
PubChem CID 28875802
Nombre IUPAC ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=NC2=CC=NN2C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Punto de fusión 222°C to 225°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-5-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P362-Quitar las prendas contaminadas.