missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-tiocarboxamida, 97 %, Thermo Scientific™

Código de producto. 15424568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15424568 1 g 1 g
15434568 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15424568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H58241.03
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 1421263-27-5
Fórmula molecular C7H6N4S
Peso molecular (g/mol) 178.213
Número MDL MFCD22682952
Clave InChI SQCMCBNIRYVBTG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carbothioamide, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-thiocarboxamide
PubChem CID 86277501
Nombre IUPAC pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carbotioamida
SMILES C1=CN2C(=C(C=N2)C(=S)N)N=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-thiocarboxamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.21
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.