Learn More
Ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
El ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxílico se utiliza como intermedio de productos químicos, farmacéuticos y reactivos. Es una importante materia prima y un intermedio utilizado en la industria farmacéutica, en los productos agrobásicos y en los colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid |
| Punto de fusión | ∽180°C (decomposition) |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |