Learn More
Ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15179303 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 GR
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
15179303 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15179303 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 449920010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
CAS 25940-35-6
Punto de fusión 275.0°C to 280.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5N3O2
Número MDL MFCD01975194
Cantidad 1 g
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylicacid, 3-carboxypyrazolo 1,5-a pyrimidine, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-3-carboxylic acid, pubchem20936, acmc-1cbw6, 3-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid
Clave InChI HNYVPKNVKSTVJO-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C2N=CC=CN2N=C1
Nombre IUPAC ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 163.14
PubChem CID 1910189
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.13
Porcentaje de pureza 95%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement