Learn More
Ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10618550 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10618550 1 g Frasco de vidrio 1 g
10536630 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10618550 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434340010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 378211-85-9
Fórmula molecular C7H5N3O2
Peso molecular (g/mol) 163.14
Número MDL MFCD00297221
Clave InChI DZPAOAZDQHZRGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, 2-pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylicacid, acmc-1afu0, pyrazolo 1,5-a pyrimidinecarboxylic acid, pyrazolo 1?5-a pyrimidine-2-carboxylic acid, pyrazolo 1,5-a pyrimidine-2-carboxylic acid 9ci, 2-methyl-3-2-trimethylsilyl ethoxy methyl-3h-imidazo 4,5-b pyridin-6-yl boronic acid
PubChem CID 670824
Nombre IUPAC ácido pirazolo[1,5-a]pirimidina-2-carboxílico
SMILES C1=CN2C(=CC(=N2)C(=O)O)N=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1, 5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 289°C to 291°C
Color De naranja a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo o polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-2-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
RU– Solo para uso en investigación