Learn More
Pirazolo[1,5-a]piridina-7-carboxaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474480 250 mg 250 miligramos
11484480 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474480 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50074.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 362661-83-4 | C8H6N2O | 146.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 362661-83-4
Fórmula molecular C8H6N2O
Peso molecular (g/mol) 146.149
Número MDL MFCD06739029
Clave InChI SGNBVQKSJWCGOJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde, 8-hydropyrazolo 1,5-a pyridine-7-carbaldehyde, pyrazolo 1,5-a pyridine-7-carboxaldehyde 9ci, pyrazolo 1,5-alpha pyridine-7-carboxaldehyde
PubChem CID 10866474
Nombre IUPAC pirazolo[1,5-a]piridina-7-carbaldehído
SMILES C1=CC2=CC=NN2C(=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolo[1,5-a]pyridine-7-carboxaldehyde
Punto de fusión 83°C to 86°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.15
Porcentaje de pureza 97%