Learn More
Pirazol N-Demetil Sildenafil-d3, TRC
Código de producto. 30423943
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30423943 1 mg 1 miligramo
30415586 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30423943 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8428021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1185044-03-4
Fórmula molecular C21H25D3N6O4S
Peso molecular (g/mol) 463.57
Sinónimo 1-[[3-(4,7-Dihydroxy-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidin-5-yl-4- ethoxyphenyl]sulfonyl]-4-(methyl-d3)piperazine, Desmethylsildenafil-d3
SMILES O=S(N1CCN(C([2H])([2H])[2H])CC1)(C2=CC=C(OCC)C(C3=NC(C(CCC)=NN4)=C4C(N3)=O)=C2)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazole N-Demethyl Sildenafil-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H28N6O4S/c1-4-6-16-18-19(25-24-16)21(28)23-20(22-18)15-13-14(7-8-17(15)31-5-2)32(29,30)27-11-9-26(3)10-12-27/h7-8,13H,4-6,9-12H2,1-3H3,(H,24,25)(H,22,23,28)/i3D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 463.2081