Learn More
Pirazol, 98 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235280 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235280 100 g Frasco de vidrio 100 g
10225280 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235280 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131741000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    146.00€
    131.65€ / 100 g
    Ahorro 14.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 288-13-1 | C3H4N2 | 68.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 288-13-1
Fórmula molecular C3H4N2
Peso molecular (g/mol) 68.08
Número MDL MFCD00005234
Clave InChI WTKZEGDFNFYCGP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazole, 1,2-diazole, 1h-pyrazol, pyrazol, unii-3qd5kjz7zj, 3qd5kjz7zj, diazole, hpz, 1-h-pyrazole, pyrazol#1
PubChem CID 1048
ChEBI CHEBI:17241
Nombre IUPAC 1H-pirazol
SMILES C1=CNN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazole
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 66.0°C to 70.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 186.0°C to 188.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 23, 39
Fieser 01,958; 12,419
Índice Merck 15, 8071
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 68.08
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.