Learn More
Ácido pirazol-4-borónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10124204
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10124204 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10124204 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00042DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazole-4-boronic acid
CAS 763120-58-7
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C3H5BN2O2
Número MDL MFCD07368251
Cantidad 1 g
Sinónimo 1h-pyrazole-4-boronic acid, pyrazole-4-boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl boronic acid, 4-pyrazoleboronic acid, 1h-pyrazol-4-yl-4-boronic acid, pyrazol-4-ylboronic acid, boronic acid, 1h-pyrazol-4-yl, 1h-pyrazole-4-boronicacid, 4-pyrazole boronic acid, 1h-pyrazol-4-boronic acid
Clave InChI KEZNMOUMHOZFRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CNN=C1)(O)O
Nombre IUPAC Ácido 1H-pirazol-4-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 111.895
PubChem CID 17750278
Formula Weight (peso de la fórmula) 111.9
Porcentaje de pureza 97%