Learn More
Pirazol-1-propionitrilo (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazole-1-propionitrile |
| CAS | 88393-88-8 |
| Fórmula molecular | C6 H7 N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(1H-Pyrazol-1-yl)propanenitrile, 3-Pyrazol-1-ylpropanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7N3/c7-3-1-5-9-6-2-4-8-9/h2,4,6H,1,5H2 |
| SMILES | N#CCCn1cccn1 |
| Nombre IUPAC | 3-pirazol-1-ilpropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 121.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 121.064 |