Learn More
Pirazolam 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30460814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30460814 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30460814 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP1441.0001
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazolam
CAS 39243-02-2
Nombres de analitos o componentes Pyrazolam
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C16 H12 Br N5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 4H-[1,2,4]Triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine, 8-bromo-1-methyl-6-(2-pyridinyl)-, Pyrazolam
Fórmula InChI InChI=1S/C16H12BrN5/c1-10-20-21-15-9-19-16(13-4-2-3-7-18-13)12-8-11(17)5-6-14(12)22(10)15/h2-8H,9H2,1H3
Tipo de solución Single Solution
SMILES Cc1nnc2CN=C(c3ccccn3)c4cc(Br)ccc4n12
Nombre IUPAC 8-bromo-1-metil-6-piridin-2-il-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepina
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 354.2
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.0276 g/mol