Learn More
Pirazinenitrilo, TRC
Código de producto. 30418609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30418609 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30418609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8411005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinenitrile
CAS 19847-12-2
Fórmula molecular C5 H3 N3
Cantidad 5 g
Sinónimo Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinenitrile, Pyrazinyl cyanide
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H
SMILES N#Cc1cnccn1
Nombre IUPAC pirazina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 105.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0327