Learn More
Ácido pirazinacarboxílico, TRC
Código de producto. 30411532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30411532 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30411532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP8407505G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Fórmula molecular C5 H4 N2 O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), 2-Pyrazinecarboxylic acid (ACI), Pyrazinecarboxylic acid (7CI','8CI','9CI), Pyrazinoic acid (6CI), 1,4-Diazinecarboxylic acid, 2-Carboxypyrazine, 2-Pyrazinoic acid, NSC 13146, NSC 27192, Pyrazinic acid
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
Nombre IUPAC ácido pirazina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 124.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.0273