Learn More
Ácido pirazinacarboxílico-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| CAS | 1794791-32-4 |
| Fórmula molecular | C5 D3 H N2 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3,5,6-Trideuteriopyrazine-2-carboxylic acid, Pyrazine-2-carboxylic Acid-3,5,6-D3, 2-Pyrazine-d3-carboxylic Acid, Pyrazinecarboxylic Acid-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)/i1D,2D,3D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(nc1[2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,5,6-trideuteriopirazina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 127.116 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 127.0461 |