Learn More
Pirazinacarbonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11946651 10 g Frasco de vidrio 10 g
10735441 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946651 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 436920100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 19847-12-2 | C5H3N3 | 105.10 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19847-12-2
Fórmula molecular C5H3N3
Peso molecular (g/mol) 105.10
Número MDL MFCD00049361
Clave InChI PMSVVUSIPKHUMT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazinecarbonitrile, 2-cyanopyrazine, cyanopyrazine, 2-pyrazinecarbonitrile, pyrazinenitrile, pyrazinonitrile, 2-cyanopyarine, 2-cyano pyrazine
PubChem CID 73172
ChEBI CHEBI:3982
Nombre IUPAC pirazina-2-carbonitrilo
SMILES N#CC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazinecarbonitrile
Punto de fusión 20°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1740g/mL
Punto de ebullición 90°C to 93°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5330 to 1.5350 (20°C, 589nm)
Cantidad 10 g
Gravedad específica 1.174
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.1
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Pyrazinecarbonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.