Learn More
Pirazina, TRC
Código de producto. 30134098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134098 50 g 50 g
30133585 10 g 10 g
30007198 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134098 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84074550G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290-37-9
Fórmula molecular C4 H4 N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Sinónimo 1,4-Diazabenzene, 1,4-Diazine, Paradiazine, Piazine, p-Diazine
Nombre IUPAC pirazina
SMILES c1cnccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.0374