Learn More
Pirazina, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11966601 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11966601 100 g Frasco de vidrio 100 g
10377160 10 g Frasco de vidrio 10 g
10735621 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11966601 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131701000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290-37-9
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Clave InChI KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
Nombre IUPAC pirazina
SMILES C1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine
Punto de fusión 52.0°C to 56.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 115.0°C to 116.0°C
Temperatura de inflamación 55°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 23,91
Índice Merck 15,8068
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Crystals
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.