Learn More
Pirazina, +99 % (peso seco) <1,0 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11491738 25 g 25 g
11481738 5 g 5 g
11401748 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11491738 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13982.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 290-37-9 | C4H4N2 | 80.09 g/mol
Pyrazine is used in flavoring, fragrance, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La pirazina se utiliza en aromatizantes, fragancias y colorantes.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 290-37-9
Fórmula molecular C4H4N2
Peso molecular (g/mol) 80.09
Número MDL MFCD00006122
Clave InChI KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-diazine, p-diazine, paradiazine, piazine, 1,4-diazabenzene, pyrazin, ccris 1331, 1,4-diazin, mixture, mu-pyrazine;
PubChem CID 9261
ChEBI CHEBI:30953
Nombre IUPAC pirazina
SMILES C1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine
Punto de fusión 50°C to 56°C
Densidad 1.031
Punto de ebullición 113°C to 116°C
Temperatura de inflamación 55°C (131°F)
Olor Strong
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco) <1,0% de agua
Índice de refracción 1.5235
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Beilstein 103905
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7957
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 80.09
Porcentaje de pureza ≥99%