Learn More
Ácido pirazina-2-carboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30051770
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30051770 25 mg 25 miligramos
17949304 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30051770 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0385.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido pirazina-2-carboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2-carboxylic Acid
CAS 98-97-5
Nombres de analitos o componentes Pyrazine-2-carboxylic Acid
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C5 H4 N2 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pyrazine-2-carboxylic Acid, Pyrazinamide Imp. A (EP), Pyrazinamide Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
SMILES OC(=O)c1cnccn1
Nombre IUPAC ácido pirazina-2-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 124.1
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 124,0273 g/mol