Learn More
Ácido pirazina-2-carboxílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480993 100 g 100 g
11470993 25 g 25 g
11490993 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13363.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 98-97-5 | C5H4N2O2 | 124.099 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-97-5
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.099
Número MDL MFCD00006130
Clave InChI NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrazinecarboxylic acid, pyrazinoic acid, pyrazinecarboxylic acid, pyrazinic acid, 2-carboxypyrazine, paradiazinecarboxylic acid, pyrazinemonocarboxylic acid, 2-pyrazinoic acid, 2-pyrazine carboxylic acid, piazinecarboxylic acid
PubChem CID 1047
ChEBI CHEBI:71311
Nombre IUPAC ácido pirazina-2-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2-carboxylic acid
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 100 g
Beilstein 112305
Índice Merck 14,7959
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 99%