Learn More
Pirazina-2-carboxamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15471008
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471008 250 mg 250 miligramos
15451008 1 g 1 g
15461008 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471008 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54834.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 51285-05-3
Fórmula molecular C5H6N4O
Peso molecular (g/mol) 138.13
Número MDL MFCD02258397
Clave InChI IXCAPURAZXLMLQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyrazine-2-carboxamide oxime, nitroso 1h-pyrazin-2-ylidene methanamine, n'-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n-hydroxy-pyrazine-2-carboxamidine, n-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, z-n'-hydroxypyrazine-2-carboximidamide, qzhjcrjemifnnb-uhfffaoysa-n, n-hydroxy-2-pyrazinecarboximidamide, n'-hydroxypyrazin-2-carboximidamide
PubChem CID 6762607
Nombre IUPAC nitroso(1H-pirazina-2-ilideno)metanamina
SMILES C1=CN=CC(=C(N)N=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2-carboxamidoxime
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.13
Porcentaje de pureza 97%