Learn More
Cloruro de pirazina-2-carbonilo, + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395429
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395429 1 g 1 g
11305439 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395429 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50418.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 19847-10-0 | Molecular Formula: C5H3ClN2O | Molecular Weight: 142.542 g/mol
El cloruro de pirazina-2-carbonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El cloruro de pirazina-2-carbonilo se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y el agua. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con bases, agentes oxidantes y humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19847-10-0
Fórmula molecular C5H3ClN2O
Peso molecular (g/mol) 142.542
Número MDL MFCD00792886
Clave InChI TXJKATOSKLUITR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyrazinecarbonyl chloride, pyrazinecarbonyl chloride, pyrazine-2-carboxylic acid chloride, 2-pyrazinecarbonylchloride, pyrazine 2-carbonyl chloride, 2-pyrazine carbonyl chloride, pyrazinoyl chloride, acmc-20ann0, 2-pyrazine carboxylic acid chloride, pyrazine-2-carbonyl chloride, technical 1g
PubChem CID 88279
Nombre IUPAC cloruro de pirazin-2carbonilo
SMILES C1=CN=C(C=N1)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pyrazine-2-carbonyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.55
Porcentaje de pureza ≥90%
RU– Solo para uso en investigación