Learn More
Pirazina-2-carbonitrilo, Mikromol
Descripción
Pirazina-2-carbonitrilo, Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pyrazinenitrile |
| CAS | 19847-12-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Pyrazinenitrile |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C5 H3 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Pyrazinonitrile, Pyrazinecarbonitrile, Pyrazine-2-carbonitrile, 2-Pyrazinecarbonitrile, Pyrazinecarbonitrile (7CI,8CI,9CI), Pyrazinonitrile (6CI), 2-Cyanopyrazine, Cyanopyrazine, NSC 166137, NSC 72371, Pyrazinyl cyanide, Pyrazinamide EP Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3N3/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h1-2,4H |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | N#Cc1cnccn1 |
| Mostrar más |